Imprimer
Portoirs pour tubes à essais
Fournisseur: HUPFER METALLWERKE
7500634 7500784 7500631 7500647 7500633 7500632 7500649 7500785 7500786 7500651 7500650 7500628 7500627 7500648
212-6405EA 64.6 EUR
212-6405 212-6410 212-6415 212-6420 212-6425 212-6430 212-6455 212-6460 212-6461 212-6465 212-6470 212-6475 212-6480 212-6489
Portoirs pour tubes à essais
Portoirs Tube Racks
En acier inoxydable, anticorrosion, polissage électrolytique ou en acier, revêtement en polyamide.
  • Très bonne résistance chimique
  • Excellente résistance thermique (revêtement en polyamide résistant jusqu'à 80 °C)
  • Structure robuste, stable et facile à nettoyer
Portoirs en fil avec entretoise de second niveau (hauteur 21 mm). Hauteur totale de 68 mm. Taille des orifices 18×18 mm.