Imprimer
Portoirs de tubes à essais pour bains-marie
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F188670001 F188640001
212-6255EA 137 EUR
212-6255 212-6258
Portoirs de tubes à essais pour bains-marie
Portoirs Tube Racks
PP, blanc.
  • Très bonne résistance chimique
  • Résistance à une température maximale de +121 °C, autoclavables
  • Très stables
Grâce à son mélange spécial de matériaux, ce portoir peut être immergé sans poids supplémentaire sur la base du bain.