Imprimer
Portoirs pour tubes à essais et microtubes
Fournisseur: KARTELL
130 131 135
212-6710EA 13.5 EUR
212-6710 212-6895 212-6896
Portoirs pour tubes à essais et microtubes
Portoirs Tube Racks
PP, blanc.
  • Bonne résistance thermique et chimique
  • Peut être utilisé dans les bains-marie
  • Le contenu des tubes est visible à tout moment
Conçu pour les titrages.