Imprimer
Portoirs pour microtubes, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
5974-0404 5974-1015 5974-4015
211-7312EA 52.5 EUR
211-7312 211-7314 211-7313
Portoirs pour microtubes, Nalgene®
Portoirs Tube Racks
En PP flottant.
  • Thermorésistants de −70...+100 °C, non autoclavables
  • Repérage alphanumérique pour faciliter l'identification des échantillons
  • Poignée pour faciliter le retrait hors des bains, le transport et le déplacement des portoirs
Adaptés à la décongélation, au refroidissement ou à l'incubation d'échantillons à haute ou basse température. Les portoirs flottent, même remplis. Excellent maintien des microtubes. Portoirs 211-7313 et 213-7314 adaptés à des béchers de 400 ou 1000 ml de forme basse.