Imprimer
Portoir pour réacteur et cryotubes
Fournisseur: Simport Scientific
T315-3 T315-2
212-9561EA 63.1 EUR
212-9561 212-9610
Portoir pour réacteur et cryotubes
Portoirs Tube Racks
En PP, coloré.
  • Grace au système innovant de blocage des tubes, le dévissage des tubes se fait d'une seule main
  • 50 trous (5×10) avec repérage alphanumérique pour une identification aisée des échantillons
  • 5 pieds antidérapants, empilables
Le portoir est adapté aux réacteurs ou cryotubes avec bouchon à vis, autoclavable.