Imprimer
Draining racks, wall mounted, LaboPlast®
Fournisseur: BURKLE
9640-1060 9640-2040 9640-2050 9640-2060 9640-1040 9640-1050
149-0193EA 442 EUR
149-0193 149-1330 149-1331 149-1332 149-0191 149-0192
Draining racks, wall mounted, LaboPlast®
Portoirs Égouttoirs
En PVC blanc, tige-supports en PP.
  • Incassable
  • Bonne résistance chimique
  • Gouttières d'écoulement amovibles avec raccord de drainage pour tuyau d'évacuation pour un écoulement de l'eau dans l'évier
Ce système dispose de tiges stables de trois longueurs différentes (60, 100 et 150 mm avec un Ø de 6, 10 et 12 mm), qui peuvent être déplacées à tout moment. L'égouttoir peut s'adapter à n'importe quel ustensile à sécher.
Information de livraison: Livrés avec feuille de protection amovible contre la poussière et les rayures, tiges et vis avec chevilles pour montage mural.