Imprimer
Portoirs pour cryoboîtes, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
5036-0004 5036-0009 5038-4322 5038-4422 DS5035-0004 DS5035-0009 DS5037-0004 DS5037-0007
212-8117EA 194 EUR
212-8117 212-8118 212-8119 212-8120 479-3351 479-3352 479-3356 479-3357
Portoirs pour cryoboîtes, Nalgene®
Portoirs Portoirs pour cryoboîtes
En acier inoxydable
Les inserts supportent fermement chaque boîte, mais de façon indépendante afin de permettre un retrait rapide d'une boîte et un retour immédiat au portoir.
Vertical
479-3351, 479-3352 : pour cryoboîtes avec cryotubes de 5×5
212-8117, 212-8118 : pour cryoboîtes standard
479-3356, 479-3357 : pour cryoboîtes avec tubes de 5 ml et Mr. Frosty
Horizontal
Conviennent à la plupart des compartiments des congélateurs de type armoire
Pour cryoboîtes standard de 133×133×51 mm
Avec deux poignées latérales
Information de livraison: fournis sans cryoboîtes.