Imprimer
Plaques HPTLC et BPL, gel de silice 60 Å, plaques de verre
Fournisseur: Merck
1.05564.0001 1.05616.0001 1.05628.0001 1.05629.0001 1.05631.0001 1.05633.0001 1.05641.0001 1.05642.0001 1.11764.0001 1.12363.0001 1.13187.0001 1.13727.0001 1.13728.0001 1.13748.0001 1.15498.0001 1.15552.0001 1.15696.0001 1.05613.0001 1.05648.0001 1.05649.0001 1.15534.0001
1.05564.0001EA 308 EUR
1.05564.0001 1.05616.0001 1.05628.0001 1.05629.0001 1.05631.0001 1.05633.0001 1.05641.0001 1.05642.0001 1.11764.0001 1.12363.0001 1.13187.0001 1.13727.0001 1.13728.0001 1.13748.0001 1.15498.0001 1.15552.0001 1.15696.0001 1.05613.0001 1.05648.0001 1.05649.0001 1.15534.0001
Plaques HPTLC et BPL, gel de silice 60 Å, plaques de verre
Plaques CCM
HPTLC plates, unmodified silica gel 60
This range of plates uses an optimised Merck silica gel 60 with a particle size of only 5 to 6 µm, which results in higher packing density and a smoother surface, therefore, reducing band diffusion. Less sample is required, 0,1 to 0,5 µl than for classic TLC.
  • Analyse plus rapide, de 3 à 20 min seulement pour des séparations optimales
  • Sensibilité multipliée par 5 à 10 par rapport à la CCM classique
  • Plaques AMD HPTLC ultra-minces (100 µm)
Plaques HPTLC avec zone de concentration
Les plaques HPTLC avec zone deMore Product Information