Imprimer
Plaques multiformats en gel de silice 60, couches non modifiées, en verre
Fournisseur: Merck
1.05608.0001 1.05620.0001 1.05644.0001 1.05635.0001
1.05608.0001EA 212 EUR
1.05608.0001 1.05620.0001 1.05644.0001 1.05635.0001
Plaques multiformats en gel de silice 60, couches non modifiées, en verre
Plaques CCM
Les plaques multiformats de Merck sont des plaques en verre prédécoupées pouvant être fractionnées en différents formats. Elles utilisent la même silice que les plaques CCM ou HPTLC correspondantes, afin de fournir des chromatogrammes identiques à ceux obtenus avec les plaques normales prédécoupées.
  • Fractionnement aisé
  • Jusqu'à 7 formats sur une plaque: 200×200, 150×200, 100×200, 50×200, 100×150, 100×100, 50×100 mm