Imprimer
Pointes de pipettes, epT.I.P.S.® Standard
Fournisseur: EPPENDORF
0030000.870 0030000.897 0030000.919
613-3503EA 44 EUR
613-3503 613-3504 613-3505
Pointes de pipettes, epT.I.P.S.® Standard
Pointes de pipettes
Ces pointes de pipettes présentent une géométrie conique ergonomique pour une meilleure étanchéité.
  • Pointes haute qualité en sachets refermables
  • Conception ergonomique
  • Cône avec embout souple et flexible assurant une meilleure étanchéité des pointes de pipettes
epT.I.P.S., in combination with adequate pipettes, are intended for dispensing liquids in the volume range of 0,1 µl to 10 ml.
In vivo applications (applications in or on the human body) are not allowed. epT.I.P.S. and the appropriate pipettes only must be used by correspondingly trained specialists.
The user must have read thoroughly the operating instructions of the pipette and the instructions for use of the epT.I.P.S. and must have made himself familiar with the functioning of the pipette with the pipette tips.
Conditionnement: En vrac, en sachets refermables.