Imprimer
Pointes de pipettes, Finntip™ Flex
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
94060510 94060513 94060517 94060520 94060810 94060813 94060820 94060710 94060713 94060717 94060720 94060100 94060103 94060117 94060120 94060817 94060970 94060973 94060310 94060313 94060317 94060320
613-0190EA 71.8 EUR
613-0190 613-5019 613-5021 613-5022 613-0614 613-0615 613-0818 613-0811 613-0812 613-0814 613-0815 613-0806 613-0807 613-0809 613-0810 613-0817 613-0819 613-1598 613-0797 613-0798 613-0800 613-0801
Pointes de pipettes, Finntip™ Flex
Pointes de pipettes
Nouvelle génération de pointes offrant à l'utilisateur une plus grande flexibilité.
  • En PP haute qualité, autoclavables
  • Pointe ergonomique à paroi fine ; faibles forces de fixation et d'éjection
  • Portoir anti-dérapant avec couvercle à charnière
  • Système de recharge facile à utiliser
Conditionnement: disponibles en vrac, sur portoirs, dans un set de démarrage (1 portoir de 96 et 16 ou 20 recharges de 96) ou en tant que kit de recharge (16 ou 20 recharges de 96).
Pointes de 10 ml : uniquement disponible en sachets.