Imprimer
Pointes de pipettes spéciales, Finntip™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Finntip™
613-2648EA 70.5 EUR
613-2648 613-2592 613-2591 613-4486 613-2593 613-4489 613-2650 613-2653 613-4487 613-2620 613-4488 613-2652
Pointes de pipettes spéciales, Finntip™
Pointes de pipettes
En PP haute qualité, autoclavables.
  • Finntip™ Extended (200 et 1000 µl): Pointe conique longue, adaptée aux tubes profonds et flacons à col étroit
  • Finntip™ Wide: Pointes à large orifice pour le pipetage de liquides visqueux et suspensions fragiles de cellules ou de macro-molécules, telles que l'ADN génomique, sans fragmentation