Imprimer
Pipeteur, micro
Fournisseur: Brand
612-1910EA 55.1 EUR
612-1910
Pipeteur, micro
Pipettes Pipeteurs
Pipeteur pour micropipettes à usage unique à trait circulaire et pipettes de petits volumes jusqu'à 1 ml, Ø de l'extrémité <5 mm
  • Micro-aspirateur réduisant le risque de contamination, autoclavable +121 °C (20 minutes)
  • Dispositif d'éjection incorporé pour l'éjection des micropipettes à usage unique contaminées jusqu'à 50 µl
  • Léger, il tient très bien dans la main