Imprimer
Micro pipettes, minicaps®
Fournisseur: HIRSCHMANN
9000125 9000199 9000101 9000102 9000105 9000110 9000140 9000100 9000103 9000104 9000120 9000130 9000150 9001166
612-2441EA 92.7 EUR
612-2441 612-2446 612-2432 612-2433 612-2437 612-2439 612-2443 612-2431 612-2434 612-2436 612-2440 612-2442 612-2445 612-2438
Micro pipettes, minicaps®
Pipettes Capillaires pour hématocrites
DURAN®, verre borosilicaté, non héparinées, à usage unique.
  • Certifiés conformes
  • Bout en bout: contiennent le volume indiqué en cas de remplissage d'une extrémité à l'autre
  • Conditionnement sûr pour un transport protégé
DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC
Précision: 0,5%
Reproductibilité: 1%
Certifications: DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC
Conditionnement: 100 micropipettes emballées dans un flacon en verre avec bouchon distributeur à code couleur; 10 de ces flacons emballés dans une boîte en carton stable.