Imprimer
Pipettes graduées, type 3, classe B, MBL
Fournisseur: SciLabware
PRA830B PRA832B PRA834B PRA838B PRA836B
612-2945EA 17.9 EUR
612-2945 612-2946 612-2947 612-2949 612-2948
Pipettes graduées, type 3, classe B, MBL
Pipettes Pipettes graduées
En verre borosilicaté.
  • Calibrées pour la distribution depuis n'importe quelle graduation depuis zéro
  • Graduations permanentes de couleur ambre
BS 700, ISO 835
Certifications: BS700, ISO 835