Imprimer
Pipettes graduées, classe AS,, Schellbach
Fournisseur: HIRSCHMANN
1110129 1110133 1110141 1110153 1110154 1110160 1110165 1110170
612-1054EA 13.2 EUR
612-1054 612-1055 612-1056 612-1057 612-1058 612-1059 612-1060 612-1009
Pipettes graduées, classe AS,, Schellbach
Pipettes Pipettes graduées
AR-Glas®.
  • Calibrées en écoulement 'Ex', certifiées conformes avec numéro de lot
  • Trait circulaire et inscription de couleur bleue, graduées jusqu'à la pointe, avec bande photophore
  • Extrémité supérieure pour le coton à partir de 5 ml
DIN 12 697
Longueur: 360 mm ±5 mm sauf pour les pipettes de 25 ml: 450 mm ±5 mm.
Certifications: DIN EN ISO 835. Certifiées conformes (Marquage DE-M).