Imprimer
Pipettes jaugées, BLAUBRAND® ETERNA, un trait, classe AS
Fournisseur: Brand
30502 30503 30507 30512 30514 30515 30518 930514 930503 930507 USP30515 USP30512 USP30502 USP30503 USP30507 USP30514 USP30518 930512 930515 930518 930502
612-1222EA 7.2 EUR
612-1222 612-1223 612-1227 612-1232 612-1234 612-1235 612-1238 BRND930514 BRND930503 BRND930507 BRNDUSP30515 BRNDUSP30512 BRNDUSP30502 BRNDUSP30503 BRNDUSP30507 BRNDUSP30514 BRNDUSP30518 BRND930512 BRND930515 BRND930518 BRND930502
Pipettes jaugées, BLAUBRAND® ETERNA, un trait, classe AS
Pipettes Pipettes jaugées
AR-Glas®.
  • Calibrées en écoulement (TD, Ex)
  • Trait de jauge et inscription de couleur brune
  • Livrées avec numéro de lot et un certificat de lot inclus par unité d’emballage d’origine
  • Sur demande, elles sont également livrables avec certificat individuel, certificat individuel USP ou attestation de calibrage DAkkS
DIN EN ISO 648
Certifications: DIN EN ISO 648; marquage DE-M