Imprimer
Poignées à déconnexion rapide, acier inoxydable
Fournisseur: MICRONOVA
SSU-3 SSA-3 SSU-1 SSU-7 SSU-5 SSU-6 SSU-4 SSU-2 SSU-8 SSU-9
129-0261EA 368 EUR
129-0261 129-0262 129-0551 129-0176 129-0737 129-0263 129-0062 129-0643 129-0644 129-0738
Poignées à déconnexion rapide, acier inoxydable
Serpillières
Manches universels en acier inoxydable électropoli avec une connexion à déconnexion rapide qui fonctionne avec toute la gamme d'adaptateurs, d'outils et de têtes de serpillière Micronova pour un nettoyage simplifié et polyvalent.
  • Les manches universels fonctionnent avec tous les outils à déconnexion rapide et les adaptateurs pour serpillère
  • Acier inoxydable électropoli 304 avec composants en polycétone
  • Connexions solides et résistantes pour une utilisation durable
  • Disponible dans une gamme de longueurs fixes ou extensibles de 200 mm à 3 m
  • L'extrémité Quick Disconnect se fixe directement aux serpillières, outils et adaptateurs QD
  • L'adaptateur SSA-3 permet de connecter les manches QD aux serpillières, outils et adaptateurs à filetage plastique
  • Utilisez les adaptateurs à angle réglable pour passer au-dessus, en dessous et autour des obstacles dans la salle blanche
  • Bonne compatibilité avec les désinfectants
  • Autoclavable
Les poignées universelles Micronova en acier inoxydable se fixent directement sur les adaptateurs et outils à connexion rapide en acier inoxydable (série QD). Utilisez l'adaptateur de connexion rapide SSA-3 pour fixer les adaptateurs et outils filetés ACME en plastique (série QP). Les adaptateurs à angle réglable peuvent être utilisés pour créer un angle réglable entre le manche et l'adaptateur de serpillière afin de nettoyer au-dessus et au-dessous des appareils, ainsi qu'à l'intérieur des isolateurs et des hottes de confinement.