Imprimer
Flathead mop covers and hardware, Slimline™
Fournisseur: MICRONOVA
SLSC6-9 SLSC6-14 SLSC6-18 SLSC6-14IR SLSC6AA-14 SLSC6-9IR SLSC6-18IR SMC6-30B
129-0550EA 29.3 EUR
129-0550 129-0548 129-0549 129-0247 129-0636 129-0630 129-0629 MICRSMC6-30B
Flathead mop covers and hardware, Slimline™
Serpillières
Les mops sont constitués d'un système de nettoyage plat recouvert de polyester, qui peut être lavé ou autoclavé. Les mops se fixent à l'aide d'adaptateur  en acier sur un manche universel.
  • Les housses sont faciles à changer et s'adaptent parfaitement au cadre de la vadrouille
  • Couche de mousse d'uréthane entièrement recouverte pour une dispersion abondante du désinfectant
  • Housses monocouches disponibles sans intérieur en mousse
  • S'adapte au cadre en plastique QPSL ou au cadre en acier inoxydable QDSL
  • Convient pour une utilisation avec des désinfectants puissants et un autoclavage répété
Les housses de balai à tête plate Micronova Slimline™ s'adaptent facilement et en toute sécurité sur les adaptateurs de balai pivotants à 360° en plastique ou en acier inoxydable SlimLine™, qui peuvent être verrouillés à 180° pour un nettoyage plus contrôlé.
Informations de commande: Tous les composants doivent être commandés séparément