Imprimer
Lamelles couvre-objet
Fournisseur: MARIENFELD
0101000 0101062 0101092 0101122 0101142 0101152 0101182 0101202 0101212 0101020 0101050 0101010 0101030 0101040 0101060 0103990091
630-1585EA 26.5 EUR
630-1585 630-1588 630-1589 630-1590 630-1591 630-1592 630-1593 630-1594 630-1595 630-1586 631-0653 631-0655 631-0656 631-0657 631-0659 MARI0103990091
Lamelles couvre-objet
Lamelles couvre-objet
Fabriqué en verre borosilicaté D 263™ M résistant aux produits chimiques, classe hydrolytique I
  • Sans bulles, ni imperfections
  • Pour applications de diagnostic in vitro (IVD)
  • En verre borosilicate D 263™ M, résistant aux produits chimiques, de classe hydrolytique I
Thickness: 0,13 - 0,16 mm
Conditionnement: Par 100, en coffret à couvercle articulé ou couvercle amovible.