Imprimer
Lamelles couvre-objets, Nunc Thermanox
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
150067 174934 174942
734-2154EA 798 EUR
734-2154 734-2115 734-2116
Lamelles couvre-objets, Nunc Thermanox
Lamelles couvre-objet
Ces lamelles couvre-objets restent plates pendant l'utilisation.
  • Résistance aux solvants courants
  • Autofluorescence entre 380 et 545 nm
  • Traitement de surface d'un côté pour une adhérence et une croissance cellulaires optimales
Thickness: 0,2 mm
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact
Certification environnementale NAR Certificate of Retirement