Imprimer
Chamber slides, Corning® BioCoat™ Collagen I
Fournisseur: Corning
354557 354630
734-0206EA 444 EUR
734-0206 734-0241
Chamber slides, Corning® BioCoat™ Collagen I
Lames Chambres de culture
Les lames de culture BioCoat collagène I permettent de mettre des cellules en culture puis de les analyser sur une lame de microscopie en verre. Les cellules sont mises en culture dans une chambre en plastique fixée à une lame préparée. Les cellules peuvent être fixées et colorées in situ sans perturbation de la couche monocellulaire.
  • La chambre en plastique se retire en toute sécurité grâce au dispositif de retrait fourni
  • Un cache adhésif inerte reste sur la chambre en plastique après son retrait (et non sur la lame) facilitant les manipulations et le
More Product Information
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact
Certification environnementale ISO 14001 - Bedford