Imprimer
Lames de microscopie, SuperFrost®, Menzel Gläser
Fournisseur: Epredia
Menzel Gläser SuperFrost®
630-2018EA 6.7 EUR
630-2018 630-2832 630-2854 630-2017 630-2016 631-1328 630-2852 630-2015 630-3489 630-2851 630-2850 630-2014 630-2892 630-2845 630-2844 631-0703 630-1996 631-1318 631-0702 630-2863 630-2862 630-2861 630-2860 630-1990 630-2100 630-2838 630-2859 630-2837 630-1989 630-2858 631-1304 630-2835 630-2857 630-2834 630-1987 631-0652 630-2855 630-2019
Lames de microscopie, SuperFrost®, Menzel Gläser
Lames Lames de microscopes
Ces lames sont en verre extra blanc, nettoyées et polies.
  • Labelling area resistant to all common solvents
  • Six colours for identification and colour coding
  • Thick labelling area to prevent slides from sticking together or getting scratched
Conviennent pour les applications de diagnostic in vitro (IVD).
Certifications: ISO 8037/I.
Conditionnement: Dans une boîte en carton de 50.