Imprimer
Lames de microscope
Fournisseur: MARIENFELD
1000000 1000200 1000412 1000612 1120250
631-9460EA 5.6 EUR
631-9460 631-9461 631-9462 631-0015 MARI1120250
Lames de microscope
Lames Lames de microscopes
Lames pour applications de diagnostic in vitro (DIV).
  • Pratiques et prêtes à l'emploi
  • Versions rodées ou brutes
  • En verre sodo-calcique, classe hydrolytique 3
Les lames extra-blanches sont utilisées pour les applications à faible autofluorescence.