Imprimer
Lames de microscopie, UniMark®
Fournisseur: MARIENFELD
0704002 0704102 0704202 0704302 0704402 0704502 0703010 0703110 0703210 0703310 0703410 0703510
631-0093EA 7.5 EUR
631-0093 631-0094 631-0095 631-0096 631-0097 631-1209 631-1203 631-1204 631-1205 631-1206 631-1207 631-1208
Lames de microscopie, UniMark®
Lames Lames de microscopes
Les couleurs vives des extrémités dépolies des lames UniMark contrastent parfaitement avec les repères.
  • Verre borosilicaté de classe hydrolytique 3
  • Extrémité dépolie pour l'étiquetage
  • Différentes couleurs pour bien identifier les préparations
  • Revêtement fin facilitant le traitement des lames dans les systèmes automatisés
W×D×H: 76×26×1 mm
For in vitro diagnostic (IVD) applications.