Imprimer
Supports pour plaques PCR, Combi Box™ et Combi Rack™
Fournisseur: Simport Scientific
T327 T327-1
211-3370EA 38 EUR
211-3370 211-3371
Supports pour plaques PCR, Combi Box™ et Combi Rack™
Portoirs Tube Racks
Combi-Box™ en PVC, Combi-Rack™ en PP
Les supports Combi-Box™ sont utilisables non seulement pour le stockage de plaques, mais également comme stations de travail. La base blanche accueille toutes les plaques de 96 et 384 puits.
"Le couvercle transparent amovible permet de visualiser le contenu
Hauteur: 40 mm, empilables"
Les supports Combi-Rack® peuvent accueillir jusqu'à 96 microtubes PCR ou 12 barrettes de 8 microtubes avec bouchons. Pour le stockage, les Combi-Rack™ s'adaptent directement dans les Combi-Box™.
Codification alphanumérique pour faciliter l'identification des échantillons
Peuvent être placés directement sur la paillasse, sur une étagère du congélateur, ou dans le réfrigérateur
Thermorésistants de -80 à +121 °C, autoclavables