En éthylène-acétate de vinyle (EVA) ou silicone, CapMats offrir une méthode alternative pour la fermeture de microplaques à 96 et 384 puits. Tous les tapis de fermeture sont exempts de RNase, de DNase et d'ADN humain, apyrogènes, et adaptés aux applications PCR.
- Tapis de fermeture à 96 puits avec obturateurs ronds conviennent à la fermeture de microplaques MASTERBLOCK® à 96 puits de 1 ml et 0,5 ml, ainsi que de microplaques standard en PP à 96 puits
- Ils permettent également de fermer des microplaques en PS à fond F, U et µClear® à 96 puits, mais pas à fond en V
- Les tapis avec obturateurs carrés conviennent à la fermeture des microplaques MASTERBLOCK® à 96 puits de 2 ml
- Tapis de fermeture à 96 puits sont non perforables
- Tapis de fermeture à 384 puits sont conviennent à la fermeture de microplaques MASTERBLOCK® à 384 puits, de microplaques en PP à fond F et V à 384 puits et en PS à fond F
- Tapis de fermeture à 384 puits sont perforables
Les tapis de fermeture CapMats à 96 puits sont fabriqués en EVA. Résistent au DMSO et peuvent être utilisés entre –20 et +60 °C.
Les tapis de fermeture CapMats à 384 puits en silicone sont utilisables entre –60 °C et +121 °C.