Imprimer
polypropylene storage plates 96 well, Falcon®
Fournisseur: Corning
351190 353263
734-0384EA 339.48 EUR
734-0384 734-0391
polypropylene storage plates 96 well, Falcon®
Microplaques Microplaques HTS
Plaque en PP, couvercle en PP, non stérile. Ces plaques sont conçues pour le stockage de composants.
  • Plaque rigide et plate pour un traitement robotisé uniforme
  • Le PP à faible rétention et la conception des puits garantissent une réduction des volumes résiduels après pipetage
  • Couvercle compatible avec les systèmes de fermeture et d'ouverture robotisés
  • Bords surélevés et fond plat pour le thermoscellage et le scellage adhésif