Imprimer
Modules, Nunc-Immuno™ LockWell™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
446442 446469 446470 446490 446639 448526
735-0023EA 541 EUR
735-0023 735-0024 735-0025 732-2685 735-0027 735-0029
Modules, Nunc-Immuno™ LockWell™
Microplaques Microplaques immunologiques et bandelettes
PS. Les modules Nunc-Immuno ™ LockWell™ facilitent les études diagnostiques, du dépistage à grande échelle aux tests individuels en puits. Disponibles avec des surfaces MaxiSorp™, PolySorp™, MediSorp™ et MultiSorp™. Homogénéité de liaison certifiée pour tous les modules MaxiSorp™. Les modules à cadre (dimensions extérieures : 128×86 mm) s'adaptent à tous les équipements standard.
  • Chaque puits se bloque dans le cadre à la même hauteur pour éviter de rester coincé dans les systèmes automatisés
  • Les barrettes sont faciles à insérer et à sortir du cadre sans outils spéciaux
Surface MaxiSorp™ : forte affinité avec les molécules aux propriétés hydrophiles/hydrophobes mélangées ; surface PolySorp™ : forte affinité avec les molécules hydrophobes ; surface MediSorp™ : combinaison chimique intermédiaire entre PolySorp™ et MaxiSorp™, faible signal de fond avec les échantillons contenant du sérum ; surfaces MultiSorp™ : forte affinité avec les molécules hydrophiles.
Modules avec code couleur sur demande. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.vwr.com ou contactez votre agence VWR.