Imprimer
Modules, Nunc-Immuno™, BreakApart™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
473539 473768
735-0062EA 713 EUR
735-0062 735-0065
Modules, Nunc-Immuno™, BreakApart™
Microplaques Microplaques immunologiques et bandelettes
En PS. Conçus pour les études immunologiques en phase solide, par exemple, ELISA. Disponible avec des chimies de surface MaxiSorp™ ou PolySorp™, ce produit est constitué d'un cadre de 12 supports, accueillant chacun une barrette sécable à 8 puits. Homogénéité de liaison certifiée pour tous les modules MaxiSorp™. Les modules à orientation alphanumérique (dimensions extérieures : 128×86 mm) s'adaptent à tous les équipements standard.
  • Fond des puits en C (plat à bord courbés) pour une récupération optimale des liquides et un lavage parfait
  • Outil d'extraction fourni avec chaque boîte de 60 modules
  • Modules avec code couleur pour une identification aisée (sur demande)
  • Modules autoportants
Volume de travail recommandé : 250 µl.
Recommended working volume: 250 µl