Imprimer
Modules Nunc-Immuno™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
441653 444865 445101 467120 467140 467466 467679 469078 469264 469914 469922 469949 469957 473709 475078 475086 468667 434797
735-0015EA 591 EUR
735-0015 735-0020 735-0021 735-0042 735-0043 735-0126 735-0046 735-0049 735-0050 735-0052 735-0053 735-0054 735-0055 735-0063 735-0066 735-0067 735-0048 737-0240
Modules Nunc-Immuno™
Microplaques Microplaques immunologiques et bandelettes
En PS. Les modules Nunc-Immuno™ ont été développés pour les techniques ELISA qui nécessitent une solution plus polyvalente que les plaques 96 puits standard. Disponibles avec des surfaces MaxiSorp™, PolySorp™, MediSorp™ et MultiSorp™. Homogénéité de liaison certifiée pour tous les modules MaxiSorp™. Les modules à cadre (dimensions extérieures : 128×86 mm) s'adaptent à tous les équipements standard.
  • Modules permettant de réduire le temps d'incubation de plus de 50%, ou d'augmenter la sensibilité de moitié
  • Traitement économique de petits nombres d'échantillons
  • Disponibles avec ou sans cadre, modules maintenus en place dans le cadre lorsque vous les renversez pour les vider
  • Choix de formes de puits: rond (U), plat (F) ou en C (plat avec bords arrondis)
Surface MaxiSorp™: forte affinité avec les molécules aux propriétés hydrophiles/hydrophobes mélangées. surface PolySorp™: forte affinité avec les molécules hydrophobes. surface MediSorp™: combinaison chimique intermédiaire entre PolySorp™ et MaxiSorp™, faible signal de fond avec les échantillons contenant du sérum. surface MultiSorp™: forte affinité avec les molécules hydrophiles.
Modules avec code couleur sur demande. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.vwr.com ou contactez votre agence VWR.