Imprimer
Plaques de stockage à puits profonds, 96 puits, 1,2 ml
Fournisseur: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
AB-0564 AB-0787
732-4821EA 273 EUR
732-4821 732-4883
Plaques de stockage à puits profonds, 96 puits, 1,2 ml
Microplaques Microplaques deepwell
En PP. Plaques 96 puits à puits ronds pour stockage et applications de criblage.
  • Volume de travail de 1,2 ml lorsqu'elles sont scellées avec de l'adhésif ou des films de thermoscellage, 1,1 ml lorsqu'elles sont scellées avec des barrettes de bouchons pour plaques de stockage ou 1 ml lorsqu'elles sont scellées avec un tapis de scellage à 96 bouchons
  • Fond de puits en U pour permettre la resuspension