Imprimer
Inserts de culture cellulaire, Nunc™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
140620 140640 140627 140629 140642 140644 140652 140654 140656 140660 140663 140668
734-2239EA 447 EUR
734-2239 734-2240 734-2228 734-2229 734-2230 734-2231 734-2232 734-2233 734-2234 734-2235 734-2236 734-2237
Inserts de culture cellulaire, Nunc™
Microplaques Inserts pour plaques de cultures
Pour la culture de la plupart des types de cellules, sans revêtement de la matrice. Les membranes sont thermosoudées à la structure supérieure en PS. Les membranes en PC munies de pores plus grands peuvent être adaptées à de nombreuses applications en culture cellulaire dont les études de transport, les tests de toxicité, les études de chimiotaxie et la microscopie électronique. Les deux types de membranes sont transparents lorsqu'elles sont humides et adaptées à des systèmes optiques à contraste de phase et de type Normanski.
  • Traités et soumis à un contrôle de qualité pour la culture cellulaire
  • Fixation et croissance optimales des cellules
  • Non toxiques et résistants à la plupart des solvants
  • Faible liaison non spécifique
Tous les inserts pour culture cellulaire Nunc™: Volume de travail recommandé (ml) = en addition au volume de travail normal du puits.