Imprimer
Microplaques, 384 puits
Fournisseur: Greiner Bio-One
781201_100 781209_100 781280_100 781207_100 784201_100 784209_100 784261_100
736-0150EA 596 EUR
736-0150 738-0064 736-0152 738-0500 738-0507 738-0509 GREI784261_100
Microplaques, 384 puits
Microplaques Microplaques HTS
En PP, sans couvercle.
  • Grande résistance chimique et thermique (de –196 à +121 °C)
  • Plaques standard disponibles avec puits à fond plat ou en V
  • Les plaques Deep Well Small Volume™ possèdent des puits à géométrie carrée et conique avec fond plat garantissant un pipetage précis et réduisant donc le volume mort
  • Disponibles en naturel, noir ou blanc