Imprimer
Microplaques revêtues de streptavidine, 96 et 384 puits
Fournisseur: Greiner Bio-One
655990_40 781990_40 781997_40 655997_40 781995_40
392-0031EA 2330 EUR
392-0031 737-0082 737-0084 392-0034 738-0174
Microplaques revêtues de streptavidine, 96 et 384 puits
Microplaques Microplaques immunologiques et bandelettes
En PS, sans couvercle. Les phases solides traitées à la streptavidine servent de surfaces de couplage fiables pour tous les types de molécules biotinylées. De nombreux ligands peuvent être biotinylés aisément et fiablement et, grâce au faible poids moléculaire de la biotine (244 Da), la fonctionnalité des molécules n'est généralement pas entravée. Les phases solides traitées à la streptavidine permettent donc d'isoler, de déterminer et de quantifier rapidement et aisément des composants à partir d'un mélange de réaction. En immobilisant la substance biotinylée, il est également possible deMore Product Information
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable