Imprimer
Measuring cylinders, low form, class B, borosilicate glass
Fournisseur: HIRSCHMANN
2400194 2400160 2400170 2400175 2400180 2400186 2400190 2400193
612-3103EA 102 EUR
612-3103 612-1532 612-1533 612-1534 612-1535 612-1536 612-1537 612-1538
Measuring cylinders, low form, class B, borosilicate glass
Éprouvettes Éprouvettes graduées
DURAN®, verre borosilicaté, forme basse, classe B.
  • Étalonnées en contenance « In »
  • Base hexagonale avec bec
  • Marques et inscriptions ambrées, graduations courtes
DIN EN ISO 4788