Imprimer
Éprouvettes graduées, forme haute, classe B, PMP
Fournisseur: Brand
34720 34728 34748 34908 34928 34948 34954 34962
612-4326EA 10.3 EUR
612-4326 612-4327 612-4329 612-4631 612-4633 612-4635 612-4636 612-4637
Éprouvettes graduées, forme haute, classe B, PMP
Éprouvettes Éprouvettes graduées
En PMP, transparentes, forme haute, classe B.
  • Calibrées en contenance « In »
  • Avec graduations imprimées en bleu ou en relief (graduations en relief recommandées pour l'autoclavage)
  • Une exposition à des températures pouvant atteindre +121 °C ne provoquera pas de dépassement permanent des limites de tolérance
  • Nettoyage à des températures inférieures à +60 °C recommandé pour préserver les graduations et traits de jauge
DIN 12 681 / ISO 6706
Certifications: DIN 12 681 / ISO 6706