Imprimer
Éprouvettes graduées
Fournisseur: VITLAB
64704 64804 64904 65004 65204 65304
612-4412EA 11.7 EUR
612-4412 612-4413 612-4414 612-4415 612-4417 612-4418
Éprouvettes graduées
Éprouvettes Éprouvettes graduées
En PMP, transparentes, forme haute, classe A.
  • Bec verseur, base hexagonale et graduations moulées
  • Précision contrôlée individuellement et éprouvettes marquées « H »
  • Livrées avec certificat de test indiquant le numéro de lot et l'année de production (également sur l'éprouvette)
DIN 12681 / ISO 6706
Certifications: DIN 12681 / ISO 6706