Imprimer
Mixing measuring cylinders, tall form, class B, borosilicate glass
Fournisseur: HIRSCHMANN
2330194 2330160 2330170 2330175 2330180 2330186 2330190 2330193
612-3087EA 189 EUR
612-3087 612-3080 612-3081 612-3082 612-3083 612-3084 612-3085 612-3086
Mixing measuring cylinders, tall form, class B, borosilicate glass
Éprouvettes Éprouvettes graduées
DURAN®, verre borosilicaté, avec bouchon en PE, classe B.
  • Étalonnées en contenance « In »
  • Base en verre hexagonale, rodage femelle NS
  • Graduations aux points principaux, bleues
DIN EN ISO 4788
Certifications: DIN EN ISO 4788
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable