Imprimer
Éprouvettes graduées
Fournisseur: HIRSCHMANN
2260160 2260170 2260175 2260180 2260186 2260190 2260193
612-3073EA 10 EUR
612-3073 612-3074 612-3075 612-3076 612-3077 612-3078 612-3079
Éprouvettes graduées
Éprouvettes Éprouvettes graduées
DURAN®, verre borosilicaté, forme haute, classe B.
  • Étalonnées en contenance « In »
  • Base en HDPE amovible et col de protection, avec bec
  • Graduations courtes, bleues
DIN EN ISO 4788
Certifications: DIN EN ISO 4788