Imprimer
Éprouvettes, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
3663-0010 3663-0025 3663-0050 3663-0100 3663-0250 3663-0500 3663-1000 3663-2000 3663-4000
612-4010EA 20.1 EUR
612-4010 612-4011 612-4012 612-4013 612-4014 612-4015 612-4016 612-4017 612-4018
Éprouvettes, Nalgene®
Éprouvettes Éprouvettes graduées
En PMP, translucides, forme haute, autoclavables, classe B.
  • Étalonnées en contenance « In » à 20 °C, non mouillantes ; absence de ménisque pour des relevés clairs
  • Graduations moulées et base hexagonale en PP bleu, stables, grand bec, très robustes
  • Autoclavables, mais précision affectée
ASTM Class B E1272 and ISO 6706
Certifications: ASTM classe B E1272 et ISO 6706