Imprimer
VWR®, Élévateurs de laboratoire
Fournisseur: VWR Collection
245-0004EA 228 EUR
245-0004 245-0005 245-0006 245-0007 245-0008 245-0009
VWR®, Élévateurs de laboratoire
Crics de laboratoire
En aluminium. Un filetage M10 au centre du plateau supérieur permet la fixation de tiges de statifs (à partir du code d'article 245-0006).
  • Réglage facile de la hauteur de travail
  • Excellente stabilité et grande résistance
  • Résistance à la corrosion et à de nombreux produits chimiques