Imprimer
Combined ion selective electrodes, 800 series
Fournisseur: WTW
106667 106663 106653 106651 106675 106665 106666 106671 106661 106655 106649
662-7379EA 1460 EUR
662-7379 662-7375 662-7367 662-7059 662-7386 662-7377 662-7378 662-7383 662-7373 662-7369 WTWA106649
Combined ion selective electrodes, 800 series
Électrodes Électrodes ISE
Ces électrodes robustes de haute qualité sont faciles à utiliser sur le terrain.
  • Combined with built-in reference electrodes which make them particularly suitable for measurement of small volume samples
Informations de commande: À compléter avec l'électrolyte, les solutions ISA et les étalons (Étalon pour CN800 à préparer au dernier moment).