Imprimer
VWR®, Hydromètres, M100
Fournisseur: VWR Collection
614-0109EA 20.1 EUR
614-0109 614-0110 614-0111 614-0112 614-0113 614-0114
VWR®, Hydromètres, M100
Hydromètres
Hydromètre à gravité spécifique.
  • Conform to ISO 649 (BS 718, DIN 12791, NF B 35511)
  • Calibration temperature: 20 °C
  • Division 0.002 g/ml
Length: 250 mm
Certifications: ISO 649, BS 718, DIN 12791, NF B 35511.
Conditionnement: Dans un boîtier solide, en plastique transparent.