Imprimer
Broyeurs de tissus, type Potter-Elvehjem
Fournisseur: DWK Life Sciences
358034 358029 358044 358049 358054 358039
432-5035EA 407 EUR
432-5035 432-5032 432-5041 432-5044 432-5047 432-5038
Broyeurs de tissus, type Potter-Elvehjem
Homogénéisateurs Broyeurs pour tissus
Mortier en verre borosilicaté, pilon en PTFE avec tige en acier inoxydable. Conçu avec des pièces totalement interchangeables. Pour une utilisation dans la préparation des homogénats tissulaires, etc. Pilon en PTFE pour les tissus mous tels que le cerveau ou le foie.
  • L'espace entre le pilon et le tube est compris entre 0,1 et 0,15 mm
  • Peuvent être autoclavés
Tige en acier inoxydable Ø 6,3 mm, peut être utilisée avec un agitateur à tige (toutefois, nous recommandons vivement l'utilisation d'un broyeur de tissu à revêtement de sécurité pour une plus grande sécurité de l'utilisateur)
Stainless steel rod Ø 6.3 mm can be used with overhead stirrer (however, we strongly recommend using a safety coated tissue grinders  for added user safety)
Wheaton 33 low extractable borosilicate glass (meets ASTM Type I Class A and USP Type I standards)
Certifications: Verre borosilicaté à faible taux de substances extractibles Wheaton 33 (répond aux normes ASTM Type I Classe A et aux normes USP Type I)