Imprimer
Broyeurs de tissus, d'après Potter-Elvehjem, Safe-Grind®
Fournisseur: DWK Life Sciences
358005 358009 358003 358011
432-1284EA 406 EUR
432-1284 432-1297 432-5022 432-5028
Broyeurs de tissus, d'après Potter-Elvehjem, Safe-Grind®
Homogénéisateurs Broyeurs pour tissus
Tube en verre borosilicaté revêtu de plastique, piston en PTFE avec tige en acier inoxydable
La couche de Plastisol épais protège le piston des rayures et des fêlures et le rend plus facile à tenir. Elle protège aussi l'utilisateur en cas de casse. Cette couche est transparente et permet d'observer le broyat pendant l'opération.
Entièrement autoclavables
Interstice piston-tube: 0,1 à 0,15 mm
Ø tige en acier inoxydable: 6,3 mm