Imprimer
Micro-broyeurs de tissus
Fournisseur: DWK Life Sciences
357844 357848
432-1280EA 248 EUR
432-1280 432-1281
Micro-broyeurs de tissus
Homogénéisateurs Broyeurs pour tissus
En verre borosilicaté. Conçus pour travaux manuels délicats et semblable au type Potter-Elvehjem verre-verre. Micro-format pour une très grande précision.
  • Récipient homogénéisateur à grand réservoir et bec verseur
  • Espace piston-cylindre: 0,1 à 0,15 mm
Verre borosilicaté à faible taux de matières extractibles (Wheaton 33), en conformité avec la classe A type I ASTM et les standards USP type I.
Certifications: Verre borosilicaté à faible taux de matières extractibles (Wheaton 33), en conformité avec la classe A type I ASTM et les standards USP type I.