Imprimer
Cassettes d'inclusion et de traitement pour biopsie, Histosette ® I M499
Fournisseur: Simport Scientific
M499-6 M499-12 M499-10 M499-11 M499-2 M499-3 M499-4 M499-5 M499-7 M499-8 M499-9
720-0946EA 236 EUR
720-0946 720-1538 720-0940 720-0941 720-0942 720-0943 720-0944 720-0945 720-1542 720-0947 720-0948
Cassettes d'inclusion et de traitement pour biopsie, Histosette ® I M499
Cassettes d’enrobage Cassettes pour biopsie
En polymère d'acétal. Cassettes à usage unique similaires à la série M498, mais conçues pour contenir des prélèvements de biopsie pendant le processus d'inclusion.
  • Le tapis pour biopsie n'est pas nécessaire
  • Ouvertures carrées (1 mm) pour maximiser l'échange liquide et assurer un drainage correct
  • Couvercle intégré
  • Zone d'inscription à 45° pour permettre l'utilisation sur certains instruments d'identification de cassettes