Imprimer
Cassettes d'inclusion et de traitement pour Biopsies, Micromesh™ M508
Fournisseur: Simport Scientific
M508-10 M508-11 M508-12 M508-2 M508-3 M508-4 M508-5 M508-6 M508-7 M508-8 M508-9
720-0979EA 495 EUR
720-0979 720-0980 720-0981 720-0982 720-0983 720-0984 720-0985 720-0986 720-0987 720-0988 720-0989
Cassettes d'inclusion et de traitement pour Biopsies, Micromesh™ M508
Cassettes d’enrobage Cassettes pour biopsie
En polymère d'acétal
  • Le tapis pour biopsie n'est pas nécessaire
  • Quatre compartiments carrés de 13 mm
  • Près de 1676 ouvertures (0,38 mm²) permettant les échanges de fluides
  • Couvercle intégré
  • Façade avant inclinée à 45° adaptée à certains systèmes automatiques d'étiquetage