Imprimer
Cassettes pour histologie préempilées pour imprimante E-Z Load ™ Histosette ® II M482 et M483, E-Z Load™ QuickLoad™ M485SL & M486SL
Fournisseur: Simport Scientific
M486-6SL M486-5SL M485-10SL M485-11SL M485-12SL M485-2SL M485-3SL M485-4SL M485-6SL M486-10SL M486-11SL M486-12SL M486-2SL M486-3SL M486-4SL M485-5SL M483-11BA M483-6LI M483-11LI M483-12BA M483-12LI M483-2BA M483-2LI M483-3BA M483-3LI M483-4BA M483-4LI M483-5BA M483-6BA M483-7BA M483-7LI M483-8BA M483-8LI M483-9BA M483-9LI M483-5LI M482-6LI M482-11LI M482-12BA M482-12LI M482-2BA M482-2LI M482-3BA M482-3LI M482-4BA M482-4LI M482-5BA M482-6BA M482-10BA M482-7BA M482-7LI M482-8BA M482-8LI M482-9BA M482-9LI M483-10BA M483-10LI M482-5LI M482-11BA M482-10LI
720-1222EA 235 EUR
720-1222 720-1221 720-1207 720-1208 720-1209 720-1210 720-1211 720-1212 720-1214 720-1215 720-1216 720-1217 720-1218 720-1219 720-1220 720-1213 720-0864 720-0877 720-0865 720-0866 720-0867 720-0868 720-0869 720-0870 720-0871 720-0872 720-0873 720-0874 720-0876 720-0878 720-0879 720-0880 720-0881 720-0882 720-0883 720-0875 720-0855 720-0843 720-0844 720-0845 720-0846 720-0847 720-0848 720-0849 720-0850 720-0851 720-0852 720-0854 720-0840 720-0856 720-0857 720-0858 720-0859 720-0860 720-0861 720-0862 720-0863 720-0853 720-0842 720-0841
Cassettes pour histologie préempilées pour imprimante E-Z Load ™ Histosette ® II M482 et M483, E-Z Load™ QuickLoad™ M485SL & M486SL
Cassettes d’enrobage Cassettes histologiques pour imprimantes
Polymère acétal. Les cassettes E-Z Load™ Histosette® II sont conçues pour charger les instruments d'étiquetage de cassettes Micro Writer® et Shur/Mark® en une seule opération simple. Fourni en piles de 50 cassettes, aucune insertion manuelle, une cassette à la fois, n'est requise. Chargez simplement la pile dans le magasin, coupez et retirez le lien de maintien et placez-le dans l'instrument d'étiquetage prêt pour l'impression. Moulées à partir d'un polymère spécial haute densité, ces cassettes maintiennent les échantillons immergés en toute sécurité dans un liquide et sont totalement résistantes à l'action chimique des solvants histologiques. Les fentes d'écoulement efficaces maximisent les échanges de fluides et assurent un drainage adéquat. Disponible dans des couleurs non cytotoxiques et non métalliques. La zone d'impression antérieure est à un angle de 45°, offrant une vue dégagée sur la surface d'écriture et rendant la cassette parfaitement adaptée à une utilisation avec des instruments d'étiquetage de cassettes. Deux types de couvercles sont disponibles. Le couvercle en plastique jetable d'une seule pièce élimine le besoin de couvercles en acier réutilisables. Il peut être ouvert et fermé aussi souvent que nécessaire et se verrouille toujours en toute sécurité sans risque de perte d'échantillon.
  • Cassettes à usage unique en polyacétal, résistantes aux solvants histologiques
  • Couvercle articulé ouvrant sur l'avant, verrouillable et actionnable à volonté
  • Conçues pour des échantillons histologiques
  • Surface d'identification inclinée à 45° adaptée aux automates d'identification
Taille des cassettes: 40×50 mm
Conditionnement: Conditionnement: Les cassettes sont empilées par 50 et emballées dans 2 boîtes de 20 piles.